Merck
76172
Sigma-Aldrich
O-(2-氨基乙基)-O′-(2-叠氮乙基)戊乙二醇
≥90% (oligomer purity)
别名:
叠氮-PEG-胺(聚合度为 6)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H30N4O6
分子量:
350.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥90% (oligomer purity)
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
官能基
amine
azide
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C14H30N4O6/c15-1-3-19-5-7-21-9-11-23-13-14-24-12-10-22-8-6-20-4-2-17-18-16/h1-15H2
InChI 密鑰
VCQSTKKJKNUQBI-UHFFFAOYSA-N
應用
O-(2-氨基乙基)-O′-(2-叠氮乙基)五乙二醇可以使用:
  • 作为合成用于药物递送的叠氮化物官能化聚(L-谷氨酸)薄膜的反应物。
  • 用于合成姜黄素单叠氮化物衍生物,以制备具有生物活性的姜黄素结合物。
  • 修饰TiO2纳米颗粒的表面以附着DNA链以光催化还原CO2
  • 用于将聚乙二醇(PEG)与Toll样受体7(TLR7)偶联以改善其药学性质。
O-(2-氨基乙基)-O′-(2-叠氮基乙基)五乙二醇已用于Alexa568-叠氮化物的合成,Alexa568-叠氮化物是一种荧光叠氮化物,可以与5-乙炔基尿苷标记的细胞RNA进行点击染色反应。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)