Merck
J100005
Sigma-Aldrich
双(三甲基甲硅烷基)氯化氨基铪(IV)
≥95%, ≥99.99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[[(CH3)3Si]2N]2HfCl2
CAS号:
分子量:
570.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
≥95%
≥99.99% trace metals basis
表单
low-melting solid
反应适用性
core: hafnium
mp
40-44 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[Si](C)(C)N([Si](C)(C)C)[Hf](Cl)(Cl)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/2C6H18NSi2.2ClH.Hf/c2*1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;/h2*1-6H3;2*1H;/q2*-1;;;+4/p-2
InChI key
HKZRZVQUSXQGFM-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Atomic number of base material: 72 Hafnium
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.