等級
anhydrous
品質等級
蒸汽壓力
1 mmHg ( 100 °C)
化驗
99.999% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: aluminum
雜質
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
190 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI 密鑰
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氯化铝是一种强路易斯酸和主要工业催化剂。它也被用作制备电池材料和太阳能电池的搀杂剂/催化剂修饰剂。
應用
氯化铝可用于:
- 制备用于高效铝离子电池的经济合算的离子液电极。
- 制备用于染料敏化太阳能电池的修饰SnO2三层光电阳极。这导致了电子复合的抑制,并使效率提高五倍。
- 作为前体合成用于白光二极管的CsPbCl3 钙钛矿纳米晶体。它提高了光致发光量子产率。
特點和優勢
- 痕量金属分析(=< 15 ppm)的纯度高,适用于电池。
- 水溶性高
- 在电池操作条件下保持稳定
氢与其他金属卤化物的气相共还原作用可用于金属间的精细分离,可作为结构材料或化合物使用,具有重要热电、磁和抗氧化性能。 氮化铝可以由添加了AlCl3 的元素合成,以促进结晶。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
Lewis-acid catalyzed ene reactions
Accounts of Chemical Research, 13(11), 426-432 (1980)
Low-temperature modification of mesoporous MCM-41 material with sublimated aluminum chloride in vacuum
The Journal of Physical Chemistry B, 106(47), 12140-12143 (2002)
Reaction of xylenes with tert.-butylchloride in presence of anhydrous aluminium chloride
The Journal of Physical Chemistry B, 106(47), 12140-12143 (2008)
Aluminium, Gallium, Indium and Thallium
Chemistry of elements, 216-267 (1997)
Reactions of Diazirines with Aluminum Chloride: Lewis Acid-Mediated Carbene Generation and Friedel- Crafts Reactions
Journal of the American Chemical Society, 122(40), 9878-9879 (2000)
商品
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.