Merck
I17532
Sigma-Aldrich
Isonicotinic hydrazide
99%
别名:
异烟肼, 4-吡啶羧酸酰肼, INH, 异烟酸肼, 雷米封
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7N3O
CAS号:
分子量:
137.14
Beilstein:
119374
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
mp
171-173 °C (lit.)
SMILES 字串
NNC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
InChI 密鑰
QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
针对结核菌的抗生素,抑制分枝菌酸的生物合成。由肝脏 N-乙酰转移酶 (NAT) 和 细胞色素 P450 2E1 (CYP2E1) 代谢形成肝毒素。选择性诱导 CYP2E1 的表达。可逆抑制 CYP2C19 和 CYP3A4 的活性,在临床相关浓度下机械性地灭活 CYP1A2、CYP2A6、CYP2C19 和 CYP3A4。
取代透過