主要文件
GF74228036
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 2m coil, 100mm coil width, 0.635mm thickness, annealed
别名:
CU060510
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
表单
annealed
foil (coil)
制造商/商品名称
Goodfellow 742-280-36
长度 × 宽度 × 厚度
2 m × 100 mm × 0.635 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律信息
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)