Merck
GF54503557
Alumina
powder, mean particle size 45 micron, weight 200 g, purity 99.9%
别名:
AL606010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11181511
NACRES:
NA.23
化驗
99.9%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 545-035-57
重量
200 g
平均粒徑
45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1