主要文件
GF29729650
Alumina
powder, max. particle size 0.1 micron, weight 100 g, condition 99.99% gamma alumina powder.
别名:
AL606022
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11181511
NACRES:
NA.23
方案
≥99.99%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 297-296-50
重量
100 g
最大零件尺寸
0.1 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)