主要文件
GF18024511
Alumina
powder, mean particle size 45 micron, weight 1000 g, purity 99.9%
别名:
AL606010
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11181511
NACRES:
NA.23
方案
99.9%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 180-245-11
重量
1000 g
平均粒径
45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)