powder
表面积
120-190 m2/g
杂质
≤0.5% substances extractable by water
缺失
≤1.0% loss on ignition
粒径
>0.063, coeff var ≥72%
<0.063 mm, coeff var ≤28%
>2 mm, coeff var ≤2%
mp
2040 °C (lit.)
堆积密度
950‑1100 g/L
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.015%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
痕量阳离子
As: ≤0.0005%
Fe: ≤0.02%
SMILES字符串
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
氧化铝由于其高硬度、化学稳定性和共振性,在金属和塑料的填料方面得到了广泛的应用。它还可以应用在油漆、抛光剂和化妆品中。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg