Merck
GF11664075
Alumina
sheet, thickness 0.25 mm, size 60 × 60 mm, purity 99%
别名:
AL603028
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11181511
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 116-640-75
尺寸
60 × 60 mm
厚度
0.25 mm