Merck
F1557
Sigma-Aldrich
9-芴酮-4-羧酸
97%
别名:
9-芴酮-4-甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H8O3
CAS号:
分子量:
224.21
Beilstein:
2694801
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
mp
225-227 °C (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)c1cccc2C(=O)c3ccccc3-c12
InChI
1S/C14H8O3/c15-13-9-5-2-1-4-8(9)12-10(13)6-3-7-11(12)14(16)17/h1-7H,(H,16,17)
InChI key
AFQYQSWTVCNJQT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)