Merck
695432
Sigma-Aldrich
4-(4-吗啉基)苯甲酸
97%
别名:
4-吗啉苯甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H13NO3
CAS号:
分子量:
207.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
284-289 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C11H13NO3/c13-11(14)9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-15-8-6-12/h1-4H,5-8H2,(H,13,14)
InChI 密鑰
XVAJKPNTGSKZSQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3