文件
MABF18
Sigma-Aldrich
抗白介素-1 beta(IL-1B)抗体,克隆号4A7
clone AB34_41.4H12.4A7, from mouse
别名:
interleukin 1, beta, catabolin, pro-interleukin-1-beta, IL-1 beta, IL1-BETA, preinterleukin 1 beta, interleukin-1 beta, Catabolin
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
AB34_41.4H12.4A7, monoclonal
物種活性
human
技術
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... IL1B(3553)
一般說明
白介素-1(IL-1)是一种细胞因子,可能与神经退行性疾病有关,并参与中枢神经系统介导的炎症防御反应。白介素-1β(IL-1B)维持丝裂原诱导增殖、IL-2产生和IL-2R表达。IL-1β可促进G1期(细胞周期)细胞增殖。IL-1β还可促进正常人胎膜细胞凋亡。IL-1β可调节细胞因子网络,可能在炎症中起重要作用。
免疫原
对应于人白介素-1β的全长重组蛋白。
應用
Luminex检测分析:一个先前批次已由独立实验室通过Luminex法验证(德克萨斯州达拉斯贝勒免疫学研究所,Gerard Zurawski博士)。
抗白介素-1β(IL-1B)抗体(克隆号4A7)是针对白介素-1β(IL-1B)的抗体,可用于蛋白质免疫印迹(WB)。
研究子类别
细胞因子&细胞因子受体
研究类别
炎症 & 免疫学
品質
通过蛋白质印迹对表达人白介素-1β重组蛋白的细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的该抗体检测到10 µg的白介素-1β重组蛋白。
標靶描述
可观察到约17 kDa的条带
聯結
替代品:04-462;MABF22
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
人白介素-1β重组蛋白
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Yugang Sun et al.
Journal of biochemical and molecular toxicology, 35(4), e22689-e22689 (2020-12-22)
The present study examines the chemopreventive role of [6]-gingerol, an active component of ginger, on 7,12-dimethylbenz[a]anthracene (DMBA)-induced hamster buccal pouch (HBP) carcinogenesis models. The HBP has been developed with an addition of 0.5% of DMBA to the HBP area three
Jianhua Liu et al.
Frontiers in physiology, 8, 611-611 (2017-10-11)
Objective: This study aimed to investigate the effect of osmotin on myocardial ischemia/reperfusion (I/R), as well as the underlying mechanisms. Methods:In vitro I/R injury model was established on rat cardiac myoblast H9c2 cells by oxygen and glucose deprivation followed by
Pomegranate juice exacerbates oxidative stress and nigrostriatal degeneration in Parkinson's disease.
Tapias, V; Cannon, JR; Greenamyre, JT
Neurobiology of Aging null