Merck
E17852
Sigma-Aldrich
3-氯丙酸乙酯
98%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
线性分子式:
ClCH2CH2COOC2H5
CAS号:
分子量:
136.58
Beilstein:
385698
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
162-163 °C (lit.)
密度
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)CCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-4H2,1H3
InChI 密鑰
ZCLGVXACCAZJOX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
121.1 °F
閃點(°C)
49.5 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)