Merck
D91659
Sigma-Aldrich
二乙基亚磷酰氯
95%
别名:
二乙基氯代磷酸酯, 氯亚磷酸二乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5O)2PCl
CAS号:
分子量:
156.55
Beilstein:
1098392
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
153-155 °C (lit.)
56-57.5 °C/30 mmHg (lit.)
密度
1.089 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOP(Cl)OCC
InChI
1S/C4H10ClO2P/c1-3-6-8(5)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
TXHWYSOQHNMOOU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Diethyl chlorophosphite can be used as a:
  • Reducing agent for the reduction of nitro compounds to the corresponding amines.
  • Deoxygenating agent to reduce pyridine N-oxide to pyridine.
  • Reagent in the conversion of aldoximes to nitriles via dehydration.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
33.8 °F - closed cup
閃點(°C)
1 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)