Merck
672114
Sigma-Aldrich
氯磷酸二异丙酯
97%
别名:
二异丙氧基磷酰氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14ClO3P
CAS号:
分子量:
200.60
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥96.5% (T)
97%
折射率
n20/D 1.417
SMILES字符串
CC(C)OP(Cl)(=O)OC(C)C
InChI
1S/C6H14ClO3P/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
GUFGWNUUDBGEGH-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)