方案
97%
表单
powder
沸点
222-223 °C (lit.)
mp
75.5-76.5 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=O)NC(C)=O
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3(6)5-4(2)7/h1-2H3,(H,5,6,7)
InChI key
ZSBDPRIWBYHIAF-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3