Merck
D41708
Sigma-Aldrich
2,6-二溴-4-甲基苯酚
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Br2C6H2(CH3)OH
CAS号:
分子量:
265.93
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
powder
mp
49-50 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(Br)c(O)c(Br)c1
InChI
1S/C7H6Br2O/c1-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3,10H,1H3
InChI 密鑰
FIGPGTJKHFAYRK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)