主要文件
8.14707
Sigma-Aldrich
p-tert-Butylcalix[4]arene
for synthesis
别名:
p-tert-Butylcalix[4]arene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C44H56O4
CAS号:
分子量:
648.91
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
powder
mp
344-347 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C44H56O4/c1-41(2,3)33-17-25-13-27-19-34(42(4,5)6)21-29(38(27)46)15-31-23-36(44(10,11)12)24-32(40(31)48)16-30-22-35(43(7,8)9)20-28(39(30)47)14-26(18-33)37(25)45/h17-24,45-48H,13-16H2,1-12H3
InChI key
NVKLTRSBZLYZHK-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (ex C): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1