Merck
D36550
Sigma-Aldrich
磷酸二苄酯
99%
别名:
DBzP
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5CH2O)2P(O)(OH)
CAS号:
分子量:
278.24
Beilstein:
2055755
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
99%
表单
powder
mp
78-80 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OP(=O)(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H15O4P/c15-19(16,17-11-13-7-3-1-4-8-13)18-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,15,16)
InChI key
HDFFVHSMHLDSLO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
磷酸二苄酯 (DBzP) 可用于:
  • 促进 N -喹啉基苯甲酰胺与伯、仲烷基碘化物的单选择性 邻位 -C-H 烷基化。
  • 为苄缩水甘油等环氧化物开环反应合成磷酸二羟丙酮 (DHAP)。
  • 作为合成立体专一 1,2- 反式 糖基磷酸盐的反应物。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
An approach towards the synthesis of 1, 2-trans glycosyl phosphates via iodonium ion assisted activation of thioglycosides.
Veeneman GH, et al.
Tetrahedron Letters, 32(43), 6175-6178 (1991)
Lewis acid mediated regioselective ring opening of benzylglycidol with dibenzyl phosphate: short and attractive synthesis of dihydroxyacetone phosphate.
Meyer O, et al.
Organic Letters, 8(19), 4347-4350 (2006)
Biosynthetic studies on the ?-glucosidase inhibitor acarbose: the chemical synthesis of dTDP-4-amino-4, 6-dideoxy-?-d-glucose.
Bowers SG, et al.
Carbohydrate Research, 337(4), 297-304 (2002)
Syntheses of glycosyl phosphates by phase transfer catalysis.
Roy R, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 69(9), 1462-1467 (1991)
Pd-Catalyzed Monoselective ortho-C-H Alkylation of N-Quinolyl Benzamides: Evidence for Stereoretentive Coupling of Secondary Alkyl Iodides.
Zhang SY, et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(1), 531-539 (2014)