Merck
669962
Sigma-Aldrich
三丁基甲基二丁基磷酸铵
≥97.0% (T)
别名:
甲基三丁基二丁基磷酸铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H48NO4P
分子量:
409.58
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥97.0% (T)
表单
solid
杂质
≤0.3% water
官能团
amine
phosphate
SMILES字符串
CCCCOP([O-])(=O)OCCCC.CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.C8H19O4P/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h5-13H2,1-4H3;3-8H2,1-2H3,(H,9,10)/q+1;/p-1
InChI key
JDRIIKLOBAZQQE-UHFFFAOYSA-M
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)