Merck
D125202
Sigma-Aldrich
N,N-二异丙基-2-氯乙烷胺 盐酸盐
97%
别名:
2-(N,N-二异丙氨基)氯乙烷 盐酸盐, N-(2-氯乙基)-N-(1-甲基乙基)-2-丙胺 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2CH]2NCH2CH2Cl · HCl
CAS号:
分子量:
200.15
Beilstein:
3551603
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
129-132 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl.CC(C)N(CCCl)C(C)C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)