Merck
387649
Sigma-Aldrich
N,N-二异丙基乙胺
purified by redistillation, 99.5%
别名:
N-乙基二异丙胺, DIPEA, `Hünig's base', 二异丙基乙胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2CH]2NC2H5
CAS号:
分子量:
129.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
蒸汽壓力
31 mmHg ( 37.7 °C)
品質等級
化驗
99.5%
形狀
liquid
純化經由
redistillation
折射率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
mp
<−50 °C (lit.)
溶解度
water: soluble 4.01 g/L at 20 °C
密度
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChI 密鑰
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
NN-二异丙基乙胺是脂肪族空间位阻胺。
應用
NN-二异丙基乙胺可用于以下过程:
  • 作为茚并吡喃酮合成的有机碱。
  • 作为手性铱 NP 配体配合物的活化剂,可用于 α、β-不饱和腈的氢化。
  • 作为取代反应的非亲核碱。
  • 作为制备双[1,2]二硫杂[1,4]噻嗪和双[1,2]二硫代吡咯的原料。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.1 °F
閃點(°C)
9.5 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Enantioselective N-heterocyclic carbene-catalyzed synthesis of indenopyrones.
Chen KQ, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry (2015)
Selective Syntheses of Bis [1, 2] dithiolo [1, 4] thiazines and Bis [1, 2] dithiolopyrroles from Hunig's Base.
Rees CW, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(7), 2189-2196 (1998)
Sequential Michael Addition and Enamine-Promoted Inverse Electron Demanding Diels-Alder Reaction upon 3-Vinyl-1,2,4-triazine Platforms.
Lorion M, et al.
Organic Letters (2015)
Asymmetric Hydrogenation of α, β-Unsaturated Nitriles with Base-Activated Iridium N, P Ligand Complexes.
Muller MA and Pfaltz A.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 126(33), 8812-8815 (2014)
Facile and Gram-scale Synthesis of Metal-free Catalysts: Toward Realistic Applications for Fuel Cells.
Kim OH, et al.
Scientific Reports, 5 (2015)