Merck
20425
Sigma-Aldrich
叔丁氧基双(二甲胺基)甲烷
technical
别名:
Bredereck 试剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3COCH[N(CH3)2]2
CAS号:
分子量:
174.28
Beilstein:
1901973
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical
品質等級
折射率
n20/D 1.422 (lit.)
n20/D 1.422
bp
50-55 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C)C(OC(C)(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H22N2O/c1-9(2,3)12-8(10(4)5)11(6)7/h8H,1-7H3
InChI 密鑰
HXRAMSFGUAOAJR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
反应物用于:
  • 吡咯并喹唑啉作为光化学治疗剂的制备
  • 金鸡纳生物碱奎宁通过立体选择性分子间自由基加成的对映选择性合成
  • 通过分子内异构烯酮环加成反应的喜树碱合成
  • 氨基亚甲基化反应
分析報告
叔丁氧基双(二甲胺基)甲烷、三(二甲胺基)甲烷和N,N-二甲基甲酰胺二叔丁基乙缩醛的混合物
其他說明
评论;温和的缩合反应
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
105.8 °F - closed cup
閃點(°C)
41 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
W. Haefliger et al.
Tetrahedron Letters, 25, 285-285 (1984)
R.F. Abdulla et al.
Tetrahedron, 35, 1675-1675 (1979)