主要文件
CLS213050
Pyrex® 精密孔 A 级滴定管
capacity 50 mL
别名:
Corning® 2130
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121808
物料
borosilicate glass
特点
subdivision 0.10 mL
制造商/商品名称
Corning 2130-50
tol. measuring range
0.05 mL
容量
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
带 2mm 孔活栓塞和防尘罩。精密孔管可以确保任意两点间的准确度。磨砂 C 型玻璃活栓塞可以提供精确控制。
其他说明
A 级滴定管 — 公差符合针对容量器具的 ASTM E 694、针对容量器具校正的 ASTM E 542 以及针对滴定管的 ASTM E 287。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)