Merck
CLS210310
Pyrex® A 级色度滴定管,带 PTFE 活栓塞
volume 10 mL, accuracy: 0.02 mL
别名:
Corning® 2103
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121808
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
特點
subdivision 0.05 mL
製造商/商標名
Corning 2103-10
體積測量範圍
10 mL, accuracy: 0.02 mL
容積
10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
具有永久熔入玻璃中的标记;明显的细线条;易读取的数字。精加工的平滑活塞筒,确保无渗漏。具有 2mm 孔的 PTFE 活栓塞和防尘罩。
其他說明
A 级滴定管 — 公差符合针对容量器具的 ASTM E 694、针对容量器具校正的 ASTM E 542 以及针对滴定管的 ASTM E 287。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.