主要文件
BR13918
BRAND®紧凑型BLAUBRAND®滴定管,带PTFE旋塞和Schellbach条
volume 50 mL, accuracy: ±0.05 mL
别名:
BLAUBRAND®, 滴定管, 紧凑型滴定管
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121808
NACRES:
NB.43
物料
clear borosilicate glass 3.3
特点
subdivision 0.1 mL
制造商/商品名称
BRAND 13918
体积测量范围
50 mL, accuracy: ±0.05 mL
长度
800 mm
体积
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
BLAUBRAND® Schellbach Stripe - Ring marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips. Class AS
法律信息
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)