一般描述
具有永久熔入玻璃中的标记;明显的细线条;易读取的数字。精加工的平滑活塞筒,确保无渗漏。具有 2mm 孔的 PTFE 活栓塞和防尘罩。
其他说明
A 级滴定管 — 公差符合针对容量器具的 ASTM E 694、针对容量器具校正的 ASTM E 542 以及针对滴定管的 ASTM E 287。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.