返回
Pyrex
®
A 级色度滴定管,带 PTFE 活栓塞
别名:
Corning
®
2103
Products
产品分类
burettes (4)
制造商
容量 (ml)
筛选产品
Showing 1-4 of 4
比较
货号
说明
价格
CLS210350
Pyrex
®
A 级色度滴定管,带 PTFE 活栓塞,
volume 50 mL, accuracy: 0.05 mL
展开
查看定价
CLS210310
Pyrex
®
A 级色度滴定管,带 PTFE 活栓塞,
volume 10 mL, accuracy: 0.02 mL
展开
查看定价
CLS210325
Pyrex
®
A 级色度滴定管,带 PTFE 活栓塞,
volume 25 mL, accuracy: 0.03 mL
展开
查看定价
CLS2103100
Pyrex
®
A 级色度滴定管,带 PTFE 活栓塞,
volume 100 mL, accuracy: 0.10 mL