主要文件
CLS2105100
Pyrex® serialized/certified class A colored scale burettes, with PTFE stopcock plug
volume 100 mL, accuracy: 0.10 mL
别名:
burettes, glass burettes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121808
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
特点
subdivision 0.20 mL
制造商/商品名称
Corning 2105-100
体积测量范围
100 mL, accuracy: 0.10 mL
体积
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Corning® 2105
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)