主要文件
BR759241
BRAND®微型紫外线比色皿盖子
yellow
别名:
比色皿, 盖子, 紫外线比色皿, 配件
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
SB.32
物料
PE
polyethylene
yellow
包装
pack of 100 ea
制造商/商品名称
BRAND 759241
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Round covers allow a tight closure and make it possible to store samples down to -20 °C.
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)