B59004
别名:
1-溴-3-(三氟甲基)苯, 3-溴-α,α,α-三氟甲苯
1 of 10
Sigma-Aldrich
152692
4-溴三氟甲苯
B58806
2-溴三氟甲苯
290157
1,3-双(三氟甲基)-5-溴苯
C26208
间氯三氟甲苯
722472
1-溴-4-(二氟甲基)苯
B67201
1-溴-4-氟苯
365858
4-碘三氟甲苯
206563
3-碘三氟甲苯
153079
3-硝基三氟甲苯
251186
1,3-双(三氟甲基)苯
100
99%
liquid
n20/D 1.473 (lit.)
151-152 °C (lit.)
1.613 g/mL at 25 °C (lit.)
FC(F)(F)c1cccc(Br)c1
1S/C7H4BrF3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
NNMBNYHMJRJUBC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Chemical Building Blocks
Chemistry & Biochemicals
Organic Building Blocks
Warning
Flam. Liq. 3
3 - Flammable liquids
WGK 3
109.4 °F - closed cup
43 °C - closed cup
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 9
B56498
3-溴苯甲醚
B82200
4-溴甲苯
167215
3-溴甲苯
B66809
1-溴-2-氟苯
B82006
2-溴甲苯
369608
4-(三氟甲基)苯乙烯
B56501
4-溴苯甲醚
276316
1-溴-3,5-二甲苯