Merck
C26208
Sigma-Aldrich
间氯三氟甲苯
97%
别名:
3-氯三氟甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4CF3
CAS号:
分子量:
180.55
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
137-138 °C (lit.)
mp
−56 °C (lit.)
密度
1.331 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H4ClF3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
InChI 密鑰
YTCGOUNVIAWCMG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
96.8 °F - closed cup
閃點(°C)
36 °C - closed cup