Merck
369608
Sigma-Aldrich
4-(三氟甲基)苯乙烯
98%, contains 0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
别名:
对三氟甲基苯乙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3C6H4CH=CH2
CAS号:
分子量:
172.15
Beilstein:
1863548
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
包含
0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
折射率
n20/D 1.466 (lit.)
bp
65-66 °C/40 mmHg (lit.)
密度
1.165 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)(F)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H7F3/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10,11)12/h2-6H,1H2
InChI 密鑰
CEWDRCQPGANDRS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
107.6 °F - closed cup
閃點(°C)
42 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)