Merck
B18006
Sigma-Aldrich
α,α-二甲基苯丙醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CH2C(CH3)2OH
CAS号:
分子量:
164.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.509 (lit.)
bp
144 °C/85 mmHg (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
密度
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O/c1-11(2,12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3
InChI 密鑰
YXVSKJDFNJFXAJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
> 113 °C - closed cup