Merck
189685
Sigma-Aldrich
4-苯基-2-丁醇
97%
别名:
α-甲基苯丙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CH2CH(OH)CH3
CAS号:
分子量:
150.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.5140 (lit.)
bp
132 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
phenyl
SMILES 字串
CC(O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3
InChI 密鑰
GDWRKZLROIFUML-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
在室温下,4-苯基-2-丁醇在碱存在的情况下可经历(η5-五苯基环戊二烯基)RuCl(CO)2有效催化的外消旋化。4-苯基-2-丁醇与硫酸反应生成聚合物
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
New efficient ruthenium catalysts for racemization of alcohols at room temperature.
Csjernyik G, et al.
Tetrahedron Letters, 45(36), 6799-6802 (2004)
New Friedel-Crafts chemistry. XIX. Cyclialkylations of some phenylalkanols.
Khalaf AA and Roberts RM.
The Journal of Organic Chemistry, 34(11), 3571-3574 (1969)