Merck
300977
Sigma-Aldrich
(R)-4-苄基-2-噁唑烷酮
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H11NO2
分子量:
177.20
Beilstein:
4782551
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
99%
表单
powder
旋光性
[α]18/D +64°, c = 1 in chloroform
mp
88-90 °C
SMILES字符串
O=C1N[C@@H](CO1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C10H11NO2/c12-10-11-9(7-13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12)/t9-/m1/s1
InChI key
OJOFMLDBXPDXLQ-SECBINFHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于不对称合成的多功能手性助剂。最新综述请参阅 Aldrichimica Acta
用于合成 HIV 蛋白酶抑制剂。
R)-4-苄基-2-恶唑烷酮可用作合成对映纯碳环核苷的起始原料。它也可以用作(2R,2′S)-赤型-甲基哌啶酸酯的对映选择性合成中的手性助剂。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
An efficient asymmetric approach to carbocyclic nucleosides: asymmetric synthesis of 1592U89, a potent inhibitor of HIV reverse transcriptase.
Crimmins MT and King BW.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 4192-4193 (1996)
Enantioselective synthesis of (2S, 2' R)-erythro-methylphenidate.
Prashad M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 10(18), 3479-3482 (1999)
Synlett, 4, 679-683 (2004)
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)