Merck
ALD00344
Sigma-Aldrich
PTAD-叠氮化物
95%
别名:
4-(4-(2-叠氮乙氧基)苯基)-1,2,4-三唑烷-3,5-二酮, N3-Ph-Ur用于e-Y-CLICK
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10N6O3
分子量:
262.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352125
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
表单
powder or crystals
反应适用性
reagent type: cross-linking reagent
官能团
azide
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=C(NNC1=O)N1C2=CC=C(OCCN=[N+]=[N-])C=C2
InChI
1S/C10H10N6O3/c11-15-12-5-6-19-8-3-1-7(2-4-8)16-9(17)13-14-10(16)18/h1-4H,5-6H2,(H,13,17)(H,14,18)
InChI key
MHGMHPVYCVQIET-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
PTAD-叠氮化物(4-(4-(2-叠氮乙氧基)苯基)-1,2,4-三唑烷-3,5-二酮)是1,2,4-三唑烷-3,5-二酮衍生物。它可以由肼基甲酸乙酯制备。
应用
PTAD-叠氮化物可用于制备4-(4-(2-叠氮乙氧基)苯基)-3H-1,2,4-三唑-3,5(4H)-二酮和aplaviroc-尿唑。 最近,通过电化学酪氨酸点击(e-Y-CLICK)化学在肽和蛋白质的无痕化学选择性标记中证明了这种尿唑。
PTAD-叠氮化物是一种选择性交联剂,其一端用于与酪氨酸反应,另一端用于呈现叠氮化物。与酪氨酸生物偶联后,叠氮化物可以通过Cu(I)催化的点击化学反应与炔烃反应,或者在无铜反应中与环辛炔反应。已显示该试剂可选择性地将聚乙二醇或PEG链引入具有表面暴露的酪氨酸残基的蛋白质上。PTAD-叠氮化物也已用于抗体-药物偶联物的形成。本试剂与PBS、Tris及混合PBS/Tris缓冲液(首选)等不同缓冲系统相容。已显示与酪氨酸的连接对pH值和极端温度以及血浆稳定。
注意:必须首先通过与1,3-二溴-5,5-二甲基海因(产品#157902)以1:0.98摩尔比搅拌来激活PTAD-叠氮化物。当溶液颜色从无色变为深红色时,活化很明显,且应立即使用活化试剂。
用PTAD修饰蛋白的一般程序。
第1部分:PTAD激活
  • 在有机溶剂(首选溶剂为DMF或乙腈,避免使用DMSO)中将1:0.98摩尔当量的未活化PTAD与1,3-二溴-5,5-二甲基海因(产品#157902)混合在一起
  • 观察到颜色从无色/浅黄色变为深红色(混合约5分钟)。
  • 溶液变红后,将现已活化的试剂储存在冰上,并在30分钟内用于蛋白修饰。
第2部分:蛋白修饰
  • 将混合磷酸盐/Tris缓冲液或Tris缓冲液(pH值应为6-9)中的蛋白溶液添加到含有上述制备的活化PTAD试剂的eppendorf管(或其他小瓶)中,并在室温下轻轻混合30分钟。优选使用相对于蛋白10倍摩尔过量的试剂。使用最小值浓度为1mg/ml的蛋白(增强标记首选较高浓度)。
  • 通过凝胶过滤去除过量的未反应的PTAD。
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Hitoshi Ban et al.
Bioconjugate chemistry, 24(4), 520-532 (2013-03-29)
The scope, chemoselectivity, and utility of the click-like tyrosine labeling reaction with 4-phenyl-3H-1,2,4-triazoline-3,5(4H)-diones (PTADs) is reported. To study the utility and chemoselectivity of PTAD derivatives in peptide and protein chemistry, we synthesized PTAD derivatives possessing azide, alkyne, and ketone groups