Merck
96077
Sigma-Aldrich
Z-Dehydro-Ala-OMe
≥98.0% (TLC)
别名:
N-Cbz-脱氢丙氨酸甲酯, Z-脱氢丙氨酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2O2CNHC(=CH2)CO2CH3
CAS号:
分子量:
235.24
Beilstein:
2056075
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
crystals
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
COC(=O)C(=C)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H13NO4/c1-9(11(14)16-2)13-12(15)17-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1,8H2,2H3,(H,13,15)
InChI 密鑰
STFUIEDYPRMRNN-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3