Merck
D126306
Sigma-Aldrich
双丙酮半乳糖
97%
别名:
1,2:3,4-二-O-异亚丙基-D-吡喃半乳糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H20O6
CAS号:
分子量:
260.28
Beilstein:
1345410
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
liquid
旋光性
[α]25/D −59°, c = 3 in chloroform
折射率
n20/D 1.466 (lit.)
沸点
117 °C/0.015 mmHg (lit.)
密度
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2O1
InChI
1S/C12H20O6/c1-11(2)15-7-6(5-13)14-10-9(8(7)16-11)17-12(3,4)18-10/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6-,7+,8+,9-,10-/m1/s1
InChI key
POORJMIIHXHXAV-SOYHJAILSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)