Merck
929964
Sigma-Aldrich
7α-Hydroxy-4-cholesten-3-one-23,24,25,26,27-13C5
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
别名:
(7R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-7-hydroxy-10,13-dimethyl-17-((R)-6-(methyl-13C)heptan-2-yl-4,5,6,7-13C4)-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-3H-cyclopenta[a]phe
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C5C22H44O2
分子量:
405.60
UNSPSC代码:
12142200
NACRES:
NA.13
同位素纯度
≥98 atom % 13C
质量水平
方案
≥95% (CP)
质量偏移
M+5
SMILES字符串
O=C1CC[C@@]2(C)C(C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](C[13CH2][13CH2][13CH]([13CH3])[13CH3])C)=C1
InChI key
IOIZWEJGGCZDOL-SPCMGHJQSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)