表单
dispersion
浓度
2.5 % (w/v) in DMF
粒径
~15 nm (DLS)
沸点
143-153 °C
密度
0.927 g/mL at 25 °C
官能团
carboxylic acid
储存温度
2-8°C
应用
分散体可能发生沉降。用前请摇匀。
用于纳米级单体的自组装。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
靶器官
Lungs
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
90.0 °F - closed cup
闪点(°C)
32.2 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Galow, T.H. et al.
Advanced Materials, 12, 576-576 (2000)