Merck
577030
Sigma-Aldrich
聚吡咯
greener alternative
conductivity 10-50 S/cm (pressed pellet)
别名:
PPy
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
solid
质量水平
包含
proprietary organic sulfonic acid as dopant
环保替代产品特性
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
溶解性
H2O: insoluble
organic solvents: insoluble
环保替代产品分类
SMILES字符串
[nH]1cccc1
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H
InChI key
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的 12 项原则”的一项或多项原则要求。该产品用于能量转化和储存,因此已提高能源效率。点击此处以获取更多信息。
聚吡咯(PPy)是广泛使用的高导电性和高稳定性杂环聚合物,主要用于电化学应用。它具有稳定氧化性和高水溶性,是高性价比的导电聚合物。与聚苯胺相比柔性更高,材料密度支持更高的比电容量。
聚吡咯可通过标准的电化学技术制备而成,还可通过水介质中的-萘磺酸(NSA)和过硫酸铵反应制备而成。在合成中掺杂这种聚合物,可轻松改变表面电荷。掺杂樟脑磺酸和十二烷基苯磺酸的聚吡咯的溶解性和电导率测量已有报道。聚吡咯的电敏感性和低氧化电位使其在药物递送、化学传感器、电池、离子选择性电极、生物传感器和生物化学研究中具备潜在应用前景。
应用
可用作热塑性塑料和热固性塑料的导电添加剂。聚丙烯复合材料构成了聚合物电解质膜燃料电池 (PEMFC)。在聚丙烯复合材料中加入聚吡咯会改变其导电性。
导电聚合物。
用于热塑性塑料和热固性塑料的导电添加剂。
聚吡咯主要用于制备各种电化学装置,包括超级电容、化学传感器、染料敏化太阳能电池和锂离子电池。
聚吡咯可用于各种应用,如:
  • 心电图(ECG)用传感器的电极材料
  • 储能应用电极材料
  • 包覆硫化锂(Li2S)制备高性能阴极材料
包装
玻璃瓶包装
其他说明
在空气中至少 290℃以内可保持稳定
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Conducting polymers with superhydrophobic effects as anticorrosion coating
Intelligent Coatings for Corrosion Control, 409-430 (2014)
Sensors Based on Conducting Polymers for Measurement of Physiological Parameters
Teran-Jimenez O, et al.
IEEE Sensors Journal, 17(8), 2492-2497 (2017)
In-situ encapsulation of nickel nanoparticles in polypyrrole nanofibres with enhanced performance for supercapacitor
Muhamad SU, et al.
Electrochimica Acta, 249(8), 9-15 (2017)
Conducting polymers with superhydrophobic effects as anticorrosion coating
Intelligent Coatings for Corrosion Control edited by Atul Tiwari, Lloyd Hihara, James Rawlins, 409-430 (2014)
Facile synthesis of Li 2 S-polypyrrole composite structures for high-performance Li 2 S cathodes
She ZW, et al.
Energy & Environmental Science, 7(2), 672-676 (2014)
商品
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.
通过调整的理化特性,药物递送系统可根据需要设计为可递送治疗分子的智能系统。了解有关刺激响应材料药物递送应用的更多信息。
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.
查看所有结果