About This Item
线性分子式:
TiF3
CAS号:
分子量:
104.86
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
表单
powder
质量水平
反应适用性
core: titanium
reagent type: catalyst
密度
3.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
F[Ti](F)F
InChI
1S/3FH.Ti/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
NLPMQGKZYAYAFE-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
商品
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.