Merck
所有图片(4)
主要文件
900726
Sigma-Aldrich
石墨烯量子点
blue luminescent, powder
别名:
GQDs
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
11101522
NACRES:
NA.23
质量水平
描述
topographic height: 1-2.0 nm
表单
powder
颜色
brown
粒径
<5 nm
荧光
λex 350 nm nm, quantum yield ≥10%
SMILES字符串
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
石墨烯量子点(GQDs)是横向尺寸小于100 nm的少层石墨烯片,具有强大的量子限制和边缘效应。因此,它们具有独特的物理性质,如强光致发光,可通过控制其尺寸、形状、缺陷和功能而针对特定应用进行定制。与经典的QD(如金属或硅量子点)相比,GQD具有生物相容性、光稳定性并且继承了石墨烯出色的热力性质、电性质和机械性能。这些特点都极大的促进了多种先进的应用:
  • 光学增白剂。
  • 用于安全应用的爆炸物示踪剂
  • 生物成像标记物。
  • 荧光聚合物。
  • 抗菌、抗生物污染、消毒系统。
  • 重金属、湿度和压力传感器。
  • 电池。
  • 闪存设备。
  • 光伏设备。
  • 发光二极管。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
An electrochemical avenue to green-luminescent graphene quantum dots as potential electron-acceptors for photovoltaics.
Yan Li et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 23(6), 776-780 (2011-02-03)
Jianhua Shen et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(31), 3686-3699 (2012-03-14)
Similar to the popular older cousins, luminescent carbon dots (C-dots), graphene quantum dots or graphene quantum discs (GQDs) have generated enormous excitement because of their superiority in chemical inertness, biocompatibility and low toxicity. Besides, GQDs, consisting of a single atomic
商品
Properties, synthesis & applications of Graphene Quantum Dots explained. GQDs have advantages of nontoxicity, good solubility, stable photoluminescence & better surface grafting.
阐释了石墨烯量子点的属性、合成及应用。GQD具有无毒性、良好溶解性、稳定的光激发光以及更好的表面接枝属性等优势。
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.