浓度
>0.005% in H2O
荧光
, quantum yield >50%
SMILES字符串
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
石墨烯量子点(GQD)的下一代电子和能源领域的应用很有潜力。石墨烯本身不具有带隙能,其使用也受到限制。 但是,当它们的大小变得像量子点一样小时,它们会在紫外、可见和近红外范围内显示出光致发光。石墨烯量子点的尺寸范围约为 1-4nm。由于其量子限制效应,GQD 可以应用于光伏设备,例如太阳能电池、生物成像(癌细胞成像、蛋白质分析、细胞跟踪),各种类型的传感器等。
应用
- 生物成像。
- 光催化。
- LED。
- 能量转换。
- 传感。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
其他客户在看
商品
Properties, synthesis & applications of Graphene Quantum Dots explained. GQDs have advantages of nontoxicity, good solubility, stable photoluminescence & better surface grafting.
阐释了石墨烯量子点的属性、合成及应用。GQD具有无毒性、良好溶解性、稳定的光激发光以及更好的表面接枝属性等优势。
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.