Merck
901019
Sigma-Aldrich
多层碳纳米管
50-90 nm diameter, >95% carbon basis
别名:
MWNT, 多壁碳纳米管
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
描述
D/G ratio: 0.1 (by Raman spectroscopy)
Real density: 2.1 g/cm^3 (by Pycnometer)
质量水平
方案
>95% carbon basis
纵横比
>100 , by FE-SEM
表面积
28 m2/g , by N<SUB>2</SUB> adsorption
直径
50-90 nm
65 nm (by FE-SEM)
mp
3652-3697 °C (lit.)
密度
~2.1 g/mL at 25 °C (lit.)
堆积密度
0.007 g/cm3 (by HCC method)
SMILES字符串
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
碳纳米管是碳原子组成的中空圆柱体。它们是卷起来的石墨烯片,其中的碳原子通过sp2杂化以共价键相互连接。由于其良好的机械和电学性质,它们被广泛应用于柔性和可穿戴电子设备领域。
应用
以聚合物共混物功能化修饰的多壁碳纳米管(MWCNT) 可用作可见光下结晶紫分解的 复合催化剂。
由于其高磁灵敏度,MWCNT/锰– 铁酸锌纳米复合材料可用于集成纳米电子系统。
由于其高机械弹性和稳定性,它们也可用于制造应力传感应用中的传感器。
特点和优势
  • 极好的 电导性
  • 质量 轻
  • 化学 稳定性
  • 大 表面积
  • 高机械强度
制备说明
化学气相沉积 (CVD) 法
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)