Merck
900407
Sigma-Aldrich
石墨烯纳米微片
<2 μm particle size
别名:
GNPs, XGnP® 石墨烯纳米薄片 C-750
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C
CAS号:
分子量:
12.01
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12141908
NACRES:
NA.23
描述
relative gravity: 2.0-2.25 g/cm3
品質等級
形狀
powder
表面積
750 m2/g
厚度
a few nm
粒徑
<2 μm
體積密度
0.2‑0.4 g/cm3
InChI
1S/C
InChI 密鑰
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
XGnP® 石墨烯纳米片是独特的纳米颗粒,由片状的石墨烯片的层叠组成。
xGnP® 石墨烯纳米片的独特尺寸和片状形态使这些颗粒在提供阻隔性能方面特别有效,而纯石墨成分更使其成为出色的电和热导体。xGnP® 石墨烯纳米片可以改善机械性能,例如基质材料的刚度、强度和表面硬度。
xGnP® 石墨烯纳米片几乎可以与所有聚合物相容,可以作为油墨或涂料中的活性成分,并且是所有类型塑料的极佳添加剂。其独特的制造工艺是非氧化性的,因此该材料具有sp2碳分子的原始石墨表面,特别适合于需要高电导率或导热率的应用。
C 级颗粒通常由亚微米的薄片聚集体组成,粒径小于 2 微米,典型颗粒厚度为几纳米——具体取决于表面积。通常,C 级颗粒具有很高的表面积和大孔隙率。C 级颗粒有不同级别,平均表面积为 300、500 和 750 m2/g。
應用
  • 超级电容器电极。
  • 锂离子电池的阴极材料。
  • 电池电极的导电添加剂。
  • 导电油墨。
  • 导热膜和涂层。
  • 轻质复合材料的添加剂。
  • 用于EMI屏蔽的薄膜或涂层。
  • 化学和生化传感器的基材。
  • 包装用阻隔材料。
  • 超强混凝土的添加剂。
  • 金属基质复合材料的添加剂。
其他說明
石墨烯纳米片具有天然存在的官能团(例如醚、羧基或羟基),可以与大气湿气反应形成酸或其他化合物。这些官能团存在于颗粒的边缘,并且它们的wt%会随粒度而变化。
750 m2/g 的表面积是平均表面积。
法律資訊
xGnP is a registered trademark of XG Sciences, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Thermally Conductive Graphene-Polymer Composites: Size, Percolation, and Synergy Effects.
Shtein, et al.
Chemistry of Materials, 27(6), 2100-2106 (2015)
Performance dependence of thermosyphon on the functionalization approaches: An experimental study on thermo-physical properties of graphene nanoplatelet-based water nanofluids.
Amiri A, et al.
Energy Conversion and Management , 92, 322-330 (2015)
Mechanical properties of graphene nanoplatelet/epoxy composites.
King JA, et al.
Journal of Composite Materials, 49(6), 659-668 (2015)
Per Haberkant et al.
Biochimica et biophysica acta, 1841(8), 1022-1030 (2014-01-21)
Understanding biological processes at the mechanistic level requires a systematic charting of the physical and functional links between all cellular components. While protein-protein and protein-nucleic acid networks have been subject to many global surveys, other critical cellular components such as
In vivo profiling and visualization of cellular protein-lipid interactions using bifunctional fatty acids.
Per Haberkant et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(14), 4033-4038 (2013-03-02)
商品
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials