产品名称
单层石墨烯薄膜, 1 cm x 1 cm on copper foil, with PMMA coating, avg. no. of layers, 1
质量水平
表单
film
质量
Film coverage: >98% (optical)
Monolayer coverage: ≥92% (optical)
Raman analysis-monolayer
特点
avg. no. of layers 1
杂质
<2%
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
铜基板上的单层石墨烯膜。
该产品在石墨烯的顶部配有 PMMA 涂层,以简化转移过程并避免污染。它′是具有高均匀性的高质量产品。
石墨烯膜:
基材铜箔:
PMMA 涂层:
该产品在石墨烯的顶部配有 PMMA 涂层,以简化转移过程并避免污染。它′是具有高均匀性的高质量产品。
石墨烯膜:
- 生长方式:CVD 合成。
- 外观(颜色):透明。
- 透明度:>97%。
- 覆盖范围:>98%。
- 石墨烯层数:1.
- 厚度(理论值):0.345 nm。
- Al2O3 上的 FET 电子迁移率:2000 cm2/Vs。
- SiO2/Si 上的 FET 电子迁移率:4000 cm2/Vs。
- SiO2/Si 上的薄层电阻:450±40 Ω/平方(1cm x1cm)
- 晶粒大小:高达 10 μm。
基材铜箔:
- 厚度:18 μm.
- 为了更容易去除底层而进行预处理。铜背面的单层石墨烯被部分去除,但不是全部去除。因此,在转移之前需要另外进行类似 RIE 的处理,以完全消除底层。
PMMA 涂层:
- 旋转途径,确保高均匀性。
- 分子量:495k。
- 厚度:<100 nm。
- PMMA 型号:495k,A2。
应用
- 柔性电池。
- 电子产品。
- 航空航天业。
- MEMS 和 NEMS。
- 微执行器。
- 导电涂料。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
商品
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials