主要文件
900561
Sigma-Aldrich
石墨烯
powder, electrical conductivity >103 S/m, avg. no. of layers, < 3
别名:
few layers graphene, graphene powder
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SiCxHyOz
UNSPSC代码:
12141908
NACRES:
NA.23
质量水平
表单
powder
特点
avg. no. of layers< 3
表面积
>500 m2/g , BET
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • 厚度:<3层。
  • 横向尺寸:0.5-5 μm。
石墨烯是碳原子以sp2键合而成的六角型单原子片层。可通过多种方法制备而成,例如石墨机械剥离法、微机械剥离法、电弧放电法和化学气相沉积法。石墨烯性能优异,广泛用于制备柔性电子器件、生物传感器、太阳能电池、耐腐蚀涂料和药物递送体系。
应用
石墨烯由于优异的导电性和大比表面积,可作为基本材料制作柔性电子设备。 石墨烯柔性电极在能量密度和功率密度性能方面均有显著提升。
石墨烯/聚苯胺纳米复合材料修饰电极可用于重金属的检测。
热处理的石墨烯纳米片可用于制作固体吸附剂,快速、选择性地捕获CO2
特点和优势
  • 电传导性能优越
  • 比表面积大
  • 机械强度高
  • 柔性高
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials
相关内容
电池、燃料电池和超级电容器依靠电化学能量运行。了解它们的运行和电子/离子转运分离。
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.